Merck
804223
Sigma-Aldrich
3-oxo-C12-aniline
Synonim(y):
3-okso-N-fenylo-dodekanamid, Inhibitor LasR, Niehydrolizowalna grupa głowic
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.41
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(CC(NC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-17(20)15-18(21)19-16-12-9-8-10-13-16/h8-10,12-13H,2-7,11,14-15H2,1H3,(H,19,21)
Klucz InChI
GYOZLHQAMICVMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten analog naśladuje natywny sygnał 3-okso-C12 AHL wykorzystywany przez Pseudomonas aeruginosa do wykrywania kworum, ale zawiera niehydrolizowalną anilinową grupę głowową. 3-okso-C12-anilina jest silnym inhibitorem receptora LasR u P. aeruginosa.[1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mutational Analysis of the Quorum-Sensing Receptor LasR Reveals Interactions that Govern Activation and Inhibition by Nonlactone Ligands.
Gerdt JP, et al.
Chemistry & Biology, 21, 1361-1369 (2014)
Design, synthesis and biological evaluation of abiotic, non-lactone modulators of LuxR-type quorum sensing
McInnis CE, and Blackwell HE
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19, 4812-4819 (2011)
Grant D Geske et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(44), 13613-13625 (2007-10-12)
Bacteria use a language of low molecular weight ligands to assess their population densities in a process called quorum sensing. This chemical signaling process plays a pivotal role both in the pathogenesis of infectious disease and in beneficial symbioses. There
Powiązane treści
We study quorum sensing, how bacteria sense their density. Synthesized compounds modulate pathways, aiding research on infections in various hosts.