803804
Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Synonim(y):
Fe3O4 decorated reduced graphene oxide, Fe3O4/RGO nanocomposite
About This Item
Polecane produkty
opis
Loading Density: 30%-70% (Fe3O4 nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (reduced graphene oxide)
Formularz
dispersion
skład
acetone, ~80%
Fe3O4 nanocrystal, 3-8%
reduced graphene oxide, 10-17%
stężenie
10 mg/mL
grubość
0.5-1 nm , reduced graphene oxide
wielkość cząstki
5-25 nm (Fe3O4 nanocrystal)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
- Electromagnetic wave absorption materials.
- Electro-magnetic device.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.