Merck
803774
Sigma-Aldrich
Odczynnik do trifluorometylacji Colby'ego
Synonim(y):
Hexafluoroacetone hydrate-1,8-diazo-bicyclo[5.4.0]undec-7-ene salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18F6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.27
Kod UNSPSC:
12352101
Formularz
solid
ciąg SMILES
OC([O-])(C(F)(F)F)C(F)(F)F.C1CCC2=[N+](CC1)CCCN2
Opis ogólny
Odczynnik do trifluorometylacji Colby'ego to sól amidynowa wodzianu heksafluoroacetonu. Odczynnik ten można przygotować z eterowego roztworu trójwodzianu heksafluoroacetonu. Ulega on różnym reakcjom trifluorometylacji z elektrofilami w różnych warunkach reakcji, dając trifluorometylowane produkty.[1]
Zastosowanie
Colby Trifluoromethylation Reagent to stabilne w powietrzu, białe ciało stałe, które może być stosowane jako źródło fluoroformu poprzez uwalnianie trifluorooctanu. Odczynnik ten może dodawać grupy trifluorometylowe w sposób nukleofilowy do karbonyli i siarczków.
Odczynnik trifluorometylacji Colby'ego może być stosowany do otrzymywania fluorowanych związków organicznych.[1]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark V Riofski et al.
Organic letters, 15(1), 208-211 (2012-12-18)
A powerful, new reagent, an amidinate salt of hexafluoroacetone hydrate, is an air-stable salt that can be used for the preparation of fluorinated organic molecules. Nucleophilic trifluoromethylation reactions are demonstrated following the base-promoted release of trifluoroacetate. This reagent is soluble
Powiązane treści
Prof. David Colby's laboratory is developing synthetic methods to enable the efficient modification of complex molecules, such as natural products, as well as the production of fluorinated compounds. They have focused on understanding how to cleave bonds in order to remodel structures, and their first major discovery is that the release of trifluoroacetate is a powerful approach to break carbon–carbon bonds. This strategy has enabled the invention of new reagents and methods for the synthesis of fluorinated products for drug discovery and for exploring medicinal chemistry.