803693
Pt/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Synonim(y):
Pt decorated highly conductive graphene
About This Item
Polecane produkty
opis
Loading Density: 5%-30% (Pt nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Postać
dispersion
skład
acetone, ~80 wt. %
graphene, 6-10%
Pt nanoparticle, 1-4%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10 mg/mL
grubość
1-10 nm , graphene
wielkość cząstki
2-5 nm (Pt nanocrystal)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Supercapacitor electrode materials.
- Filling materials for heating conduction.
- Photocatalysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C
Produkty
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.