Kluczowe dokumenty
803472
SMPT (4-succinimidyloxycarbonyl-alpha-methyl-alpha(2-pyridyldithio)toluene)
Synonim(y):
2,5-diokso-1-pirolidynylo-4-[1-(2-pirydynioditio)etylo]benzoesan, SMPT
Wybierz wielkość
1351,00 zł
Cena katalogowa1930,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1351,00 zł
Cena katalogowa1930,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
≥90%
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
388.46
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
DMSO or DMF: soluble
grupa funkcyjna
NHS ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2=CC=C(C(SSC3=CC=CC=N3)C)C=C2
InChI
1S/C18H16N2O4S2/c1-12(25-26-15-4-2-3-11-19-15)13-5-7-14(8-6-13)18(23)24-20-16(21)9-10-17(20)22/h2-8,11-12H,9-10H2,1H3
Klucz InChI
GKSPIZSKQWTXQG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Grupy reaktywne: ester NHS i pirydylditiol
- Reaktywne w kierunku: grupy aminowe i sulfhydrylowe
- Rozszczepialny za pomocą środków redukujących disulfidy
- Nierozpuszczalny w wodzie (rozpuścić najpierw w DMF lub DMSO)
- Zawiera utrudnione wiązanie dwusiarczkowe; tworzy immunotoksyny o zwiększonej stabilności
- In vitro koniugat SMPT był tak samo skuteczny jak koniugaty utworzone z SPDP i 2-IT.
- Porównanie z innymi odmianami odczynników typu SPDP, w tym z formami pegylowanymi
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)