Merck
798460
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-10-phenylacridin-9(10H)-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.37
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1=CC=C(N(C2=CC=CC=C2)C(C=CC(C)=C3)=C3C4=O)C4=C1
InChI
1S/C21H17NO/c1-14-8-10-19-17(12-14)21(23)18-13-15(2)9-11-20(18)22(19)16-6-4-3-5-7-16/h3-13H,1-2H3
Klucz InChI
ZFGJBTQJOSUQPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block was used as a key intermediate in the synthesis of acridinium catalyst developed by Nicewicz and coworkers, Aldrich 793876.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.