Kluczowe dokumenty
797731
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
70 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonim(y):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
opis
Particles:∼1.20E+10/mL
Poziom jakości
Formularz
liquid
nanourchin
OD
1
śr. rozm. cząst.
70 nm
λmaks.
600 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki złota są szeroko stosowane w badaniach biomedycznych ze względu na ich biokompatybilność, łatwą koniugację z biomolekułami i unikalne właściwości optyczne wynikające z rezonansu plazmonów powierzchniowych. Obecność nanoanten w Nano-Urchinach wzmacnia efekt plazmonowego rezonansu wygaszania, co poprawia optyczne efekty ograniczające.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiansong Wang et al.
Nanoscale, 4(24), 7766-7772 (2012-11-10)
The hierarchically assembled Au microspheres/sea urchin-like structures have been synthesized in aqueous solution at room temperature with and without proteins (bovine serum albumin, BSA) as mediators. The average diameter of an individual Au microsphere is 300-600 nm, which is composed
Eliza Hutter et al.
ACS nano, 4(5), 2595-2606 (2010-03-25)
Given the emergence of nanotherapeutics and nanodiagnostics as key tools in today's medicine, it has become of critical importance to define precisely the interactions of nanomaterials with biological systems and to characterize the resulting cellular response. We report here the
Eliza Hutter et al.
Microscopy research and technique, 74(7), 592-604 (2010-09-11)
Nanoparticles are the latest tool acquired by the science of bioimaging, serving primarily as new contrast agents, sensors, or signal enhancing agents in established and developing imaging techniques. This review focuses on the unique properties of two classes of nanoparticles:
Produkty
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.