Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
description
Particles:∼3.84E+9/mL
Quality Segment
form
liquid, nanourchin
OD
1
avg. part. size
100 nm
λmax
680 nm
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS | description 80 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS | description 90 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS | description 50 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS |
| form liquid, nanourchin | form nanourchin, liquid | form nanourchin, liquid | form liquid, nanourchin |
| avg. part. size 100 nm | avg. part. size 80 nm | avg. part. size 90 nm | avg. part. size 50 nm |
| OD 1 | OD 1 | OD 1 | OD - |
| description Particles:∼3.84E+9/mL | description Particles:∼7.82E+9/mL | description Particles:∼5.37E+9/mL | description Surface area: 7.85E03 nm2, Molar Concentration: 5.83E-11 M, Particle Volume: 6.54E04 nm3, Particles:∼3.51E+10/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold nano-urchins
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?