Przejdź do
797707
Nano-urchiny złota
90 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonim(y):
Gold nano-urchins, Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352302
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Particles:∼5.37E+9/mL
Quality Segment
form
liquid, nanourchin
OD
1
diam.
90 nm
avg. part. size
90 nm
λmax
630 nm
storage temp.
2-8°C
Application
Nanocząstki złota są szeroko stosowane w badaniach biomedycznych ze względu na ich biokompatybilność, łatwą koniugację z biomolekułami i unikalne właściwości optyczne wynikające z rezonansu plazmonów powierzchniowych. Obecność nanoanten w Nano-Urchinach wzmacnia efekt plazmonowego rezonansu wygaszania, co poprawia optyczny efekt ograniczający.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
797723795380797758
description
90 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
description
80 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
description
50 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
description
100 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
form
liquid, nanourchin
form
liquid, nanourchin
form
liquid, nanourchin
form
liquid, nanourchin
diam.
90 nm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
OD
1
OD
1
OD
-
OD
1
avg. part. size
90 nm
avg. part. size
80 nm
avg. part. size
50 nm
avg. part. size
100 nm
description
Particles:∼5.37E+9/mL
description
Particles:∼7.82E+9/mL
description
Surface area: 7.85E03 nm2, Particles:∼3.51E+10/mL, Molar Concentration: 5.83E-11 M, Particle Volume: 6.54E04 nm3
description
Particles:∼3.84E+9/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nano-urchiny złota
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)