Kluczowe dokumenty
797383
Sodium 3,3′-{[(1,2-diphenylethene-1,2-diyl)bis(4,1-phenylene)]bis(oxy)}bis(propane-1-sulfonate)
Synonim(y):
TPE-Sulfonate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
[O-]S(CCCOC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=C(OCCCS([O-])(=O)=O)C=C3)\C4=CC=CC=C4)(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C32H32O8S2.2Na/c33-41(34,35)23-7-21-39-29-17-13-27(14-18-29)31(25-9-3-1-4-10-25)32(26-11-5-2-6-12-26)28-15-19-30(20-16-28)40-22-8-24-42(36,37)38;;/h1-6,9-20H,7-8,21-24H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/b32-31+;;
Klucz InChI
ZIQVFZHFAUZKPD-GLDAUVFXSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.