Przejdź do
324663
1,4-Pentadien-3-ol
contains 0.4% hydroquinone as stabilizer, ≥96%
Synonim(y):
Divinyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
443,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1735809
Assay:
≥96%
Form:
liquid
443,25 zł
Cena katalogowa591,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥96%
form
liquid
contains
0.4% hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC(C=C)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3-6H,1-2H2
InChI key
ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate employed in a synthesis of amino-substituted dienes via a bismuth-catalyzed SNi displacement of alcohols by sulfonamide nucleophiles.
Useful building block in natural product synthesis.
Starting material for asymmetric epoxidation.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)