Merck
797030
Sigma-Aldrich
3-Bromoisoquinoline
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC1=CC2=C(C=N1)C=CC=C2
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H
Klucz InChI
ZWJYXJDEDLXUHU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)