Merck
156744
Sigma-Aldrich
1-Chloroisoquinoline
95%
Wybierz wielkość
1 G
150,00 zł
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
150,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
bp
274-275 °C/768 mmHg (lit.)
mp
31-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1nccc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H
Klucz InChI
MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Produkt został użyty w katalizowanym przez Mn sprzęganiu krzyżowym z halogenkami arylo- i alkilomagnezowymi.[1] Został również użyty w katalizowanym Pd sprzęganiu krzyżowym z heteroarylowymi kwasami boronowymi i estrami.[2] Co więcej, został użyty w reakcji homosprzęgania w celu otrzymania bis-izochinoliny, której każdy enancjomer może być bardzo przydatny jako chiralny ligand do syntezy asymetrycznej.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synlett, 247-247 (2007)
Homocoupling of aryl iodides and bromides using a palladium/indium bimetallic system.
Chang, Yu Mi, et al.
Synthetic Communications, 35(13), 1851-1857 (2005)
Kelvin Billingsley et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(11), 3358-3366 (2007-03-01)
A highly active and efficient catalyst system derived from a palladium precatalyst and monophosphine ligands 1 or 2 for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of heteroaryl boronic acids and esters has been developed. This method allows for the preparation of a
Nelson R Vinueza et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(33), 21567-21572 (2018-08-11)
Two previously unreported isomeric biradicals with a 1,4-radical topology, the 1,5-didehydroisoquinolinium cation and the 4,8-didehydroisoquinolinium cation, and an additional, previously reported isomer, the 4,5-didehydroisoquinolinium cation, were studied to examine the importance of the exact location of the radical sites on