Merck
795763
Sigma-Aldrich
{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}phosphonic acid
Synonim(y):
3-CF3BPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8F3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.12
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
ciąg SMILES
OP(CC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)(O)=O
InChI
1S/C8H8F3O3P/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-15(12,13)14/h1-4H,5H2,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
TVXYXFHWFHNWTJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dostrajanie energii powierzchniowej, zwilżania i funkcji pracy tlenków metali.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quadrupolar donor?acceptor substituted oligo(phenylenevinylene)s?synthesis and solvatochromism of the fluorescence
Detert, H.;
Journal of Physical Organic Chemistry, 17, 1051-1056 (2004)
Peter J Hotchkiss et al.
Accounts of chemical research, 45(3), 337-346 (2011-10-21)
Transparent metal oxides, in particular, indium tin oxide (ITO), are critical transparent contact materials for applications in next-generation organic electronics, including organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs). Understanding and controlling the surface properties of ITO allows for