Merck
794287
Sigma-Aldrich
Bis[(pinacolato)boryl]methane
greener alternative
Synonim(y):
2,2′-Methylenebis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane], Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methane
Wybierz wielkość
1 G
641,00 zł
5 G
1300,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
641,00 zł
5 G
1300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
48 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H26B2O4/c1-10(2)11(3,4)17-14(16-10)9-15-18-12(5,6)13(7,8)19-15/h9H2,1-8H3
Klucz InChI
MQYZGGWWHUGYDR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis[(pinacolato)boryl]methane is an aryl boronate ester.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Bis-boronate has been reported by Morken and coworkers to be a key building block in the synthesis of enantioenriched secondary boronate esters, which undergo facile Suzuki-Miyaura coupling with minimal erosion of enantiopurity.
Bis[(pinacolato)boryl]methane may be used in the preparation of trans-vinyl boronate esters, via the Boron-Wittig reaction.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Catalytic Enantiotopic-Group-Selective Suzuki Reaction for the Construction of Chiral Organoboronates
Sun C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136, 6534-6537 (2014)
John R Coombs et al.
Organic letters, 17(7), 1708-1711 (2015-03-24)
A highly stereoselective boron-Wittig reaction between stable and readily accessible 1,1-bis(pinacolboronates) and aldehydes furnishes a variety of synthetically useful di- and trisubstituted vinyl boronate esters.