Merck
793868
Sigma-Aldrich
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-azetidinone
95%
Synonim(y):
1-(p-Tosyl)azetidin-3-one, N-Tosyl-3-azetidinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
mp
147-152 °C
grupa funkcyjna
ketone
sulfonamide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(13,14)11-6-9(12)7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
YRVBXEVVGIQJOZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Protected azetidinone has shown to be a versatile building block in the formation of functionalized spirocyclic oxetanes by the Carreira group.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.