Kluczowe dokumenty
793469
Pyrazine-d3-carboxamide-15N
98 atom % D, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D3H215NN2O
Masa cząsteczkowa:
127.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
crystals
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C1=C([2H])N=C(C([15NH2])=O)C([2H])=N1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)/i1D,2D,3D,6+1
Klucz InChI
IPEHBUMCGVEMRF-GTNCALAVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)