Przejdź do
486183
Pyridine-15N
98 atom % 15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H515N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
5640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C)
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
c1cc[15n]cc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i6+1
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-PTQBSOBMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
487783493074492205
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
115 °C (lit.)
bp
304 °C (lit.)
bp
153 °C (lit.)
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
density
1.230 g/mL at 25 °C
density
0.957 g/mL at 25 °C
density
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)