Przejdź do
606758
Formaldehyde-12C solution
20% in H2O, 99.9 atom % 12C
Synonim(y):
Formalin-12C solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H12CHO
Masa cząsteczkowa:
30.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
Isotopic purity:
99.9 atom % 12C
Mass shift:
depleted
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
description
99.9 atom % 12C
isotopic purity
99.9 atom % 12C
concentration
20% in H2O
mass shift
depleted
SMILES string
[12CH2]=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+0
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-IGMARMGPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
600199422606
description
20% in H2O, 99.9 atom % 12C
description
99.99 atom % 12C
description
99.9 atom % 12C
mass shift
depleted
mass shift
depleted
mass shift
depleted
isotopic purity
99.9 atom % 12C
isotopic purity
99.99 atom % 12C
isotopic purity
99.9 atom % 12C
concentration
20% in H2O
concentration
-
concentration
-
description
99.9 atom % 12C
description
13C-depleted
description
13C-depleted
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does this solution contain methanol? If so, do you supply any solutions without methanol?
    1 answer
    1. This 20% solution does not contain methanol. This product does not have a specification for clarity; if it is cloudy, the solution may be heated to 55–60 °C to depolymerize the formaldehyde and return everything to solution. Note that more concentrated (~37% by weight) formaldehyde solutions typically contain approximately 10 percent methanol to help prevent polymerization of the formaldehyde.