Kluczowe dokumenty
792551
Sigma-Aldrich
H-4-(7-Hydroxy-4-coumarinyl)-Abu-OH
98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-4-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)butanoic acid, Schultz Fluorescent UAA
Wybierz wielkość
1 G
5150,00 zł
5150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
5150,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO5
Masa cząsteczkowa:
263.25
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
5150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98% (HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +8.0°, c = 0.5% in 1 M NaOH
mp
276-281 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Nienaturalny aminokwas na bazie kumaryny jest skutecznym fluoroforem; który został włączony do kilku badań nad interakcjami białek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Douglas D Young et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(24), 7502-7504 (2011-11-02)
The site-specific incorporation of unnatural amino acids (UAAs) into proteins in bacteria is made possible by the evolution of aminoacyl-tRNA synthetases that selectively recognize and aminoacylate the amino acid of interest. Recently we have discovered that some of the previously
Ishu Saraogi et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14936-14939 (2011-08-30)
As newly synthesized proteins emerge from the ribosome, they interact with a variety of cotranslational cellular machineries that facilitate their proper folding, maturation, and localization. These interactions are essential for proper function of the cell, and the ability to study
Timo Koopmans et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(2), 553-559 (2012-12-15)
Incorporation of the unnatural amino acid L-(7-hydroxycoumarin-4-yl)ethylglycine (7-HC) is a powerful and reliable approach for the preparation of fluorescently labeled proteins. The growing popularity of this valuable amino acid prompted us to pursue an improved protocol for its synthetic preparation.
Jiangyun Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8738-8739 (2006-07-06)
The fluorescent amino acid l-(7-hydroxycoumarin-4-yl) ethylglycine 1 has been genetically encoded in E. coli in response to the amber TAG codon. Because of its high fluorescence quantum yield, relatively large Stoke's shift, and sensitivity to both pH and polarity, this
Shengxi Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(35), 12924-12927 (2013-08-15)
Two fluorescent amino acids, including the novel fluorescent species 4-biphenyl-l-phenylalanine (1), have been incorporated at positions 17 and 115 of dihydrofolate reductase (DHFR) to enable a study of conformational changes associated with inhibitor binding. Unlike most studies involving fluorescently labeled