Merck
792241
Sigma-Aldrich
Ethyl phosphonic acid-(methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13CH7O3P
Masa cząsteczkowa:
111.04
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=P(O)(C[13CH3])O
InChI
1S/C2H7O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5)/i1+1
Klucz InChI
GATNOFPXSDHULC-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3