Merck
791261
Sigma-Aldrich
L-Proline-2,5,5-d3
98 atom % D, 97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D3H6NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97%
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])CC[C@]([2H])(C(O)=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i3D2,4D
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-LTDLRDEHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rika Shiota et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 33(6), 719-722 (2017-06-13)
An analytical method was developed and validated for the measurement of hydroxyproline (Hyp) levels in mouse kidney by high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometric detection (LC/MS/MS) using an analytical column specially designed for the LC/MS/MS analysis for intact amino
Holly Newton et al.
Nature communications, 11(1), 4653-4653 (2020-09-18)
Cancer cells demand excess nutrients to support their proliferation, but how tumours exploit extracellular amino acids during systemic metabolic perturbations remain incompletely understood. Here, we use a Drosophila model of high-sugar diet (HSD)-enhanced tumourigenesis to uncover a systemic host-tumour metabolic