Merck
608998
L-Proline-15N
≥95 atom % 15N, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H915NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥95 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥95 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
optical activity
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)