Merck
790257
Sigma-Aldrich
Poli(D,L-laktyd-co-glikolid)-blok-poli(glikol etylenowy)-blok-poli(D,L-laktyd-co-glikolid) na bazie poli(eteru estrowego uretanu)
average Mn 6,000-12,000
Synonim(y):
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(D,L-lactide-co-glycolide) based poly(ether ester urethane)
About This Item
Wzór liniowy:
[C2H2N2O2R[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]m[C2H4O]lO[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]m]n
Kod UNSPSC:
12352100
Formularz
paste
proporcje
(Prepolymer (PLGA-PEG-PLGA): Diisocyanate :: 1:0.8)
PEG:DL-lactide:glycolide 19:65:16
lactide:glycolide 1:0.8
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 400
average Mn 6,000-12,000
ramy czasowe degradacji
<4 months
lepkość
8.79 Pa.s(100 °C) (at Angular Frequency (1/s) 5.46 Anton-Parr Rhometer)
466 Pa.s(50 °C) (at Angular Frequency (1/s) 1.33, Anton-Parr Rhometer)
temp. przejścia
Tg <0 °C
PDI
<2.0
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(N[R]NC(OC(C)C(OCC(OCCOC(C(C)OC(COC)=O)=O)=O)=O)=O)=O.CC(N[R]NC(OCCCOC)=O)=O
Zastosowanie
  • Ten poli(ester eterowy uretanu) na bazie kopolimerów trójblokowych PLGA-PEG-PLGA połączonych diizocyjanianem jest biodegradowalnym, resorbowalnym żelem do stosowania w systemach dostarczania leków.
  • Polimer ten nie jest zależny od temperatury lub pH w celu wywołania żelowania, a zatem tworzy bardziej spójne i szybciej wiążące magazyny do dostarczania leków.
  • Dzięki kombinacji różnych substancji żelujących i/lub rozcieńczalników, profile uwalniania leku mogą być modulowane w celu wykazania szybkiego uwalniania przez wydłużony (do 1 miesiąca) profil uwalniania zerowego rzędu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)