Merck
779806
Sigma-Aldrich
(S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
98%
Synonim(y):
(2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.00
Beilstein:
4366680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97.5-102.5% (qNMR)
98%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -11.5±1.5°, c = 2.6 in methanol
ciąg SMILES
C[C@@](O)(CBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
HBJAYXGUOOININ-SCSAIBSYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3