Merck
779180
Sigma-Aldrich
1-Dicyclohexylphosphino-1′-{(R)-{(RP)-2-[(S)-1-(dimethylamino)ethyl]ferrocenyl}phenylphosphino}ferrocene
97%
Synonim(y):
1-(Dicyclohexylphosphino)-1′-[(R)-[(1S)-2-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]ferrocenyl]phenylphosphino]ferrocene (acc to CAS), Chenphos SL-F356-2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H53Fe2NP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
745.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
97%
Formularz
lumps
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][C]([CH]2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.C[C@@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P([C]6[CH][CH][CH][CH]6)c7ccccc7)N(C)C
InChI
1S/C20H22NP.C17H26P.C5H5.2Fe/c1-16(21(2)3)19-14-9-15-20(19)22(18-12-7-8-13-18)17-10-5-4-6-11-17;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-2-4-5-3-1;;/h4-16H,1-3H3;7-8,13-16H,1-6,9-12H2;1-5H;;/t16-,22?;;;;/m0..../s1
Klucz InChI
VVRMQHFYVHGFHX-CCABKTBBSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)