Merck
775800
Sigma-Aldrich
3-amino-2-bromo-5-fluoropirydyna
97%
Synonim(y):
2-bromo-5-fluoro-3-pirydynamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4BrFN2
Masa cząsteczkowa:
191.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
114-116 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cc(F)cnc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H,8H2
Klucz InChI
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)