Merck
775789
Sigma-Aldrich
8-Bromocaffeine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BrN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 775789, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
Formularz
solid
mp
208-210 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc(Br)n(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H9BrN4O2/c1-11-4-5(10-7(11)9)12(2)8(15)13(3)6(4)14/h1-3H3
Klucz InChI
YRLRORFORQUTKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Promotes the conversion of aldoximes to nitriles under mildly basic conditions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[The radiation therapy of experimental brain tumors by using the radiosensitizing preparation xanthobin (8-bromocaffeine)].
L P Vartanian et al.
Meditsinskaia radiologiia, 34(11), 82-83 (1989-11-01)
[Effect of xanthobin on the degree of damage to DNA molecules by gamma-irradiation].
N D Osipov et al.
Radiobiologiia, 20(5), 671-675 (1980-09-01)
[Radiation-modifying effect of 8-bromocaffeine on mouse La leukosis cells].
V A Volchkov et al.
Radiobiologiia, 22(2), 255-257 (1982-03-01)
D L Leonidze et al.
Radiobiologiia, 26(2), 231-235 (1986-03-01)
In experiments on mice with solid sarcoma 37, a study was made of modification of the radiosensitizing effect of metronidazole. The increase in the leucotic interferon titre, induced by the interferon synthesis inductors, did not influence the radiosensitizing efficiency of
[Effect of 8-bromocaffeine on repair of sublethal injuries of murine hematopoietic stem cells after fractionated irradiation].
L P Vartanian et al.
Radiobiologiia, 22(5), 685-687 (1982-09-01)