Merck
773379
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
Synonim(y):
POZ, Poli(2-etylo-2-oksazolina) hydroksyetyloamina, aminoPEOx, polioksazolina, polioksazolina zakończona grupą aminową
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C5H9NO)nNHC2H4OH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Tg 54°C
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
PDI
<1.3
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Polioksazoliny z funkcjonalnością aminową mogą być kowalencyjnie związane z grupami karboksylowymi lub sulfhydrylowymi. Aminy mogą również przyłączać się do utlenionych grup węglowodanowych (zwykle aldehydów) poprzez aminowanie redukcyjne. Polioksazoliny są biokompatybilnymi, hydrofilowymi, amorficznymi alternatywami dla poli(glikolu etylenowego).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.