Merck
771953
Sigma-Aldrich
exo-5-Norbornene-2-methanol
≥99% (exo)
Synonim(y):
exo-5-Norbornenyl methyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99% (exo)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499
bp
200-205/760 mmHg
gęstość
1.030 at 25 °C
ciąg SMILES
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
Klucz InChI
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Opis ogólny
Egzo-5-norborneno-2-metanol jest pochodną norbornenu, która jest szeroko stosowana jako monomer w syntezie polinorbornenów poprzez polimeryzację winylową lub polimeryzację metatezy z otwarciem pierścienia (ROMP). Są one również stosowane jako monomer lub półprodukt w syntezie materiałów fotorezystywnych. Materiał ten jest również szeroko stosowany jako półprodukt w syntezie związków farmaceutycznie i biologicznie czynnych.[1]
Zastosowanie
Stosowany jako monomer w syntezie polinorbornenów poprzez polimeryzację metatezy z otwarciem pierścienia.[2]
Cechy i korzyści
  • Wytwarza polimery o wysokiej stabilności termicznej i przezroczystości, które są przydatne w zastosowaniach optycznych.[1]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90.55 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stereo-Selective Synthesis of 5-Norbornene-2-exo-carboxylic Acid-Rapid Isomerization and Kinetically Selective Hydrolysis.
Kanao, M., Otake, A., Tsuchiya, K., & Ogino, K.
International Journal of Organic Chemistry, 2, 26-30 (2012)
Water-soluble polymers from acid-functionalized norbornenes
Lienkamp, K., Kins, C. F., Alfred, S. F., Madkour, A. E., & Tew, G. N.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(5), 1266-1273 (2009)