Merck
771627
Sigma-Aldrich
2,9-Bis[(4-methoxyphenyl)methyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-def′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone
99%
Synonim(y):
N,N′-Bis(4-methoxybenzyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40 H26 N2 O6
Masa cząsteczkowa:
630.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
powder
mp
120-130 °C
λmaks.
527, 490 nm in dichloromethane
właściwości półprzewodników
(mobility=0.5 cm2/V·s)
ciąg SMILES
COc1ccc(CN2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(Cc7ccc(OC)cc7)C(=O)c8ccc(c9ccc(C2=O)c3c49)c5c68)cc1
InChI
1S/C40H26N2O6/c1-47-23-7-3-21(4-8-23)19-41-37(43)29-15-11-25-27-13-17-31-36-32(40(46)42(39(31)45)20-22-5-9-24(48-2)10-6-22)18-14-28(34(27)36)26-12-16-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h3-18H,19-20H2,1-2H3
Klucz InChI
LQDAMBYDGRGJGA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wysoki charakter transportu elektronów (ruchliwość elektronów rzędu 0,5 cm2 V-1 s-1); Perylenebis(dikarboksymidy) (PDI) mogą być stosowane jako materiały typu n dla organicznych tranzystorów polowych (OFET);
Doskonali kandydaci jako akceptujące elektrony bloki konstrukcyjne dla organicznych ogniw fotowoltaicznych (OPV);
Przezroczysty pigment IR do nakładania powłok.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Josh Vura-Weis et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(6), 1738-1739 (2010-01-26)
The binding energy and electronic coupling of perylenediimide (PDI) pi-stacked dimers were calculated using M06-2X/6-31++G** as a function of stacking geometry. Due to shallow minima in the potential energy surface, electronic coupling can vary by over an order of magnitude
M Carmen Ruiz Delgado et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(10), 3375-3387 (2010-02-20)
Perylene tetracarboxylic diimide (PTCDI) derivatives stand out as one of the most investigated families of air-stable n-type organic semiconductors for organic thin-film transistors. Here, we use density functional theory to illustrate how it is possible to control the charge-transport parameters
Produkty
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.
Zobacz wszystko