Merck
771090
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
67-73 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)7-3-4-9(12)8(5-7)6-11/h3-6,12H,2H2,1H3
Klucz InChI
WOANOAGQWVVXQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)