Merck
766887
Sigma-Aldrich
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
97%
Synonim(y):
NSC 40643
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4INO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
166-170 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
GFGURBBHVJTXDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)