Przejdź do
765953
1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
Synonim(y):
Azido-PEG3-azido, Bis-PEG3-Azide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
liquid
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.470
bp
163-196 °C/760 mmHg
density
1.170 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H16N6O3/c9-13-11-1-3-15-5-7-17-8-6-16-4-2-12-14-10/h1-8H2
InChI key
SFMMXKLNFMIUCH-UHFFFAOYSA-N
Application
1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane may be used to synthesize:
  • 1,11-bis[4-(pyren-1-ylmethoxymethyl)-1H-1,2,3-triazole-1-yl]-3,6,9-trioxaundecane, a fluorogenic chemosensor that can selective detect Hg2+ and Ag+ ions in aqueous methanol solution
  • 1-amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, an intermediate to synthesize tetraethylene glycol based bidentate ligand functionalized with dihydrolipoic acid and biotin (DHLA-TEG-biotin)
Homobifunctional PEG azide click chemistry linker. Azide functional groups will react via a copper catalyzed or strain promoted 1,3-dipolar cycloaddition click reaction with terminal alkynes and cyclooctyne derivatives to yield a stable triazole linkage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68944076172712795
description
-
description
≥95% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry
bp
163-196 °C/760 mmHg
bp
-
bp
-
bp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.470
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.170 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)