Merck
765473
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
15 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
Wybierz wielkość
1 ML
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PEG 3000
Poziom jakości
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
glass bottle of 1 mL
OD
50
średnica
15 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
520 nm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
GNP funkcjonalizowane kwasem karboksylowym tworzą koniugaty z różnymi cząsteczkami białek dzięki elektrostatycznemu przyciąganiu między ujemnie naładowanymi grupami karboksylanowymi i dodatnio naładowanymi grupami aminowymi białka.[1]
Zastosowanie
Grupa kwasu karboksylowego wiąże się z różnymi białkami i jest stosowana w ukierunkowanym dostarczaniu leków i terapii genowej. [2]
Functionalized Particles have been extensively used to study cellular uptake of nanoparticles and targeted drug delivery.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nishima Wangoo et al.
Journal of colloid and interface science, 323(2), 247-254 (2008-05-20)
We report a novel strategy for the synthesis of aqueous stable, carboxylated gold nanoparticles (GNPs) by using glutamic acid as the reducing agent. The ratio of chloroaurate ions, AuCl(-)(4) to glutamic acid was optimized in the reaction medium to obtain
Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications
Tiwari, P. M., Vig, K., Dennis, V. A., & Singh, S. R.
Nanomaterials, 1(1), 31-63 (2011)