Merck
764949
Sigma-Aldrich
Tin(II) 2,3-naphthalocyanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H24N8Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
831.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
mp
>400 °C
λmaks.
735 nm in chloronaphthalene
789 nm in chloronaphthalene
830 nm in chloronaphthalene
ciąg SMILES
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Sn/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
Klucz InChI
SCYVSSHNBKWAKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyna (II) 2,3-naftalocyjanina jest szeroko stosowana w organicznych fotodiodach i ogniwach słonecznych, ponieważ wykazuje bardzo silną absorpcję w obszarze podczerwieni (IR).[1]Zwiększa to wydajność konwersji energii (PCE) organicznych ogniw fotowoltaicznych (OPV), ponieważ pochłania światło w bliskiej podczerwieni i podczerwieni części widma elektromagnetycznego, co stanowi 50% strumienia fotonów słonecznych.[2]
Zastosowanie
Stosowany w syntezie nanokrystalicznych cienkich warstw na bazie naftalocyjaniny, które wykazują bliską absorpcję w podczerwieni i wysoki współczynnik ekstynkcji w nieorganicznych urządzeniach cienkowarstwowych.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhancement of photovoltaic characteristics of nanocrystalline 2, 3-naphthalocyanine thin film-based organic devices
Farag, A. A. M., Osiris, W. G., & Ammar, A. H.
Applied Surface Science, 259, 600-609 (2012)
N C Yates et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 4(4), 379-390 (1990-03-01)
Metal naphthalocyanine complexes (MNCSs) absorb light in the near-IR spectral region (760 nm) where tissue penetration is optimal and they have been proposed as agents for photodynamic therapy (PDT). Sulphonated derivatives of tris-(2,3-naphthalocyanato) bis-chloroaluminium(III) and zinc(II) with various degrees of
Tin naphthalocyanine complexes for infrared absorption in organic photovoltaic cells
Pandey, R., Kerner, R. A., Menke, S. M., Holst, J., Josyula, K. V., & Holmes, R. J.
Organic Electronics, 14(3), 804-808 (2013)
Elena Jakubikova et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(33), 9265-9272 (2011-08-02)
Tin naphthalocyanine molecules display strong absorption in the infrared region (IR), making them ideal as components of organic photodiodes and solar cells. We use density functional theory and time-dependent density functional theory (TD-DFT) at the B3LYP level to study the