Merck
283738
Sigma-Aldrich
Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Synonim(y):
Dipotassium aquapentachlororuthenate(III)
About This Item
Wzór liniowy:
K2RuCl5(H2O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
Poziom jakości
stężenie
26-30% Ru (gravimetric)
metody
H-NMR: suitable
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.2K.H2O.Ru/h5*1H;;;1H2;/q;;;;;2*+1;;+3/p-5
Klucz InChI
SRVGBBZEPHUDFZ-UHFFFAOYSA-I
Zastosowanie
The product may be used for eletrodeposition of bifunctional catalyst films, PtRu on nanoporous TiO2 substrates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanoporous TiO 2-supported bimetallic catalysts for methanol oxidation in acidic media.
Hepel M, et al.
Electrochemical Communications, 8(9), 1439-1444 (2006)
Sunder N Dhuri et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(16), 7634-7642 (2015-03-27)
A mononuclear high-valent trans-dioxoruthenium(VI) complex, trans-[Ru(VI)(TMC)(O)2](2+) (TMC = 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane), was synthesized and characterized by various spectroscopic techniques and X-ray crystallography. The reactivity of the trans-[Ru(VI)(TMC)(O)2](2+) complex was investigated in hydride transfer and hydrogen atom transfer reactions. The mechanism of hydride