Merck
763888
Sigma-Aldrich
2,2′,7,7′-Tetrabromo-9,9′-spirobifluorene
95% (HPLC)
Synonim(y):
2,2′,7,7′-Tetrabromo-9,9′-spirobi[9H-fluorene]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H12Br4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95% (HPLC)
Formularz
solid
mp
395-400 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C4(c2c1)c5cc(Br)ccc5-c6ccc(Br)cc46
InChI
1S/C25H12Br4/c26-13-1-5-17-18-6-2-14(27)10-22(18)25(21(17)9-13)23-11-15(28)3-7-19(23)20-8-4-16(29)12-24(20)25/h1-12H
Klucz InChI
MASXXNUEJVMYML-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2′,7,7′-tetrabromo-9,9′-spirobifluoren jest pochodną spirobifluorenu (SBF) i jest stosowany jako materiał emitujący kolor niebieski w urządzeniach elektroluminescencyjnych. Wiązanie spirobifluorenu w cząsteczce pomaga zmniejszyć tendencję do krystalizacji, a także zwiększa stabilność koloru, zapobiegając tworzeniu się agregatów lub ekscymerów. Charakteryzują się wysoką wydajnością fotoluminescencji i dobrą stabilnością chemiczną.
Zastosowanie
Materiał emitujący niebieskie światło w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED).
Cechy i korzyści
Wysoka temperatura zeszklenia, doskonała stabilność termiczna, rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach organicznych, wielowarstwowe urządzenia mogą być wytwarzane przez termiczne sieciowanie odlewanych folii. Łatwe dostrajanie koloru poprzez wprowadzenie komonomerów o niskiej przerwie pasmowej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic Light Emitting Diode (OLED) materials from spirobifluorene derivatives
R. N. Jana, S. Chakraborty, R. Banerjee
Physics Express, 4(2) (2014)
Amorphous poly-2, 7-fluorene networks
Marsitzky, D., Murray, J., Scott, J. C., & Carter, K. R.
Chemistry of Materials, 13(11), 4285-4289 (2001)
Shugo Sakaguchi et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(36), 8614-8623 (2018-08-23)
Nanostructures composed of conjugated polymers or π-conjugated molecules provide sensing platforms with large specific surface areas. One of the feasible approaches to accessing such nanostructured miniaturized sensors with ultrahigh sensitivity is to develop a network of organic nanowires with optical/electronic
Produkty
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.