Merck
762458
Sigma-Aldrich
(R)-(DTBM-SEGPHOS®)CuH solution
0.001 M in toluene
Synonim(y):
Hydro[(4R)-[4,4′-bi-1,3-benzodioxole]-5,5′-diylbis [bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methoxyphenyl]phosphine-P]]copper(I) solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C74H101CuO8P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1244.08
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
stężenie
0.001 M in toluene
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cu].COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(c(OC)c(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2.Cu/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;
Klucz InChI
VXPZLAJMRQYNLT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.