Merck
761834
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
Synonim(y):
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
118-123 °C
grupa funkcyjna
amine
nitrile
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)