Merck
760544
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
Synonim(y):
Kwas 5-chlorobenzimidazolo-2-karboksylowy, Kwas 6-chlorobenzimidazolo-2-karboksylowy, Kwas 5-chloro-1H-benzimidazolo-2-karboksylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5ClN2O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
156-161 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
ClC1=CC2=C(N=C(C(O)=O)N2)C=C1.O
InChI
1S/C8H5ClN2O2.H2O/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10-5)8(12)13;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);1H2
Klucz InChI
GSFFORBRGSPAKD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)