Merck
760250
Sigma-Aldrich
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO2S
Masa cząsteczkowa:
167.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
201-205 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc2sccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5NO2S/c9-7(10)5-3-6-4(8-5)1-2-11-6/h1-3,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Megumi Iwasaki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 384-389 (2015-07-16)
Elution profiles of kynurenic acid (KYNA) and 7-chlorokynurenic acid (Cl-KYNA) were examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a triazole-bonded stationary phase column (Cosmosil® HILIC) under isocratic elution of a mobile phase consisting of CH3 CN-aqueous 10 mm ammonium formate between