Merck
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
Synonim(y):
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
38-42 °C
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
Klucz InChI
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)