Merck
75854
Sigma-Aldrich
D-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(−)-Ethyl (R)-2-Amino-4-phenylbutyrate hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.73
Beilstein:
8937583
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -38.0±2.0°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m1./s1
Klucz InChI
PTFKZMFFSIYCOV-RFVHGSKJSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek estru etylowego D-homofenyloalaniny może być stosowany do syntezy(R)-2-amino-4-fenylobutan-1-olu, półproduktu dla ligandu 2,6-bis[(4R)-4,5-dihydro-4-(2-fenyloetylo)-2-oksazolilo]pirydyny.[1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Chiral Pyridine Bis (Oxazoline) Ligands for Nickel?Catalyzed Asymmetric Negishi Cross?Couplings of Secondary Allylic Chlorides with Alkylzincs: 2, 6?Bis [(4R)?4, 5?Dihydro?4?(2?Phenylethyl)?2?Oxazolyl]?Pyridine
Lou S and Fu GC
Organic Syntheses, 310-316 (2010)