Kluczowe dokumenty
754838
Palmitoleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
cis-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
bp
162 °C (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
Klucz InChI
SECPZKHBENQXJG-NCGYOEDCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)