Merck
754609
Sigma-Aldrich
Methyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
1-Methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
195-200 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-8-5(9)3-4(7-8)6(10)11-2/h3,9H,1-2H3
Klucz InChI
IWOKRTHKTAEDLP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3