Kluczowe dokumenty
753874
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 575 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in H2O
Synonim(y):
QD carboxyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
Formularz
liquid
stężenie
1 mg/mL in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
średnica
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
fluorescencja
λem 575 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.