Merck
753270
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3ClF3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473
gęstość
1.450 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)4-2-1-3-5(12-4)7(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
AUWDKAUYDQJDMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available