Merck
751073
Sigma-Aldrich
Ricinine-(methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
4-Methoxy-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D3H5N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C=CC(OC)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3/i1D3
Klucz InChI
PETSAYFQSGAEQY-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3