Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1510,00 zł
Quality Segment
isotopic purity
13C, D, ≥98 atom %
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
192 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1/i1+1,6D2,13+1;
InChI key
QQVJEIZJHDPTSH-FBNNKSCBSA-M
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom %, 98% (CP) | description ≥98 atom %, ≥98% (CP) | description ≥98 atom %, ≥98% (CP) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| isotopic purity D, ≥98 atom %, 13C | isotopic purity 13C, D, ≥98 atom % | isotopic purity ≥98 atom %, 13C, D | isotopic purity - |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - |
| assay 98% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay - |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?